Learn More
MP Biomedicals™ Protein A from Staphylococcus aureus, 9–11mg
Código de producto. 11446452 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 miligramos
5 miligramos
11446452 1 mg 1 miligramo
11456452 5 mg 5 miligramos
11466452 20 mg 20 miligramos
3 options
Código de producto. 11446452
Marca: MP Biomedicals™ 0215005101
Un receptor de superficie celular altamente estable producido por varias cepas de Staphylococcus aureus que se pueden conjugar con varias moléculas notificadoras sin afectar al punto de unión de anticuerpos en la molécula
Consta de una sola cadena de polipéptidos de peso molecular de 42 kDa, que contiene cuatro dominios repetitivos ricos en ácidos aspárticos y glutámicos, pero carente de cisteína. Contiene poco o ningún carbohidrato y solo 4 residuos de tirosina y ningún triptófano.
  • ID del gen: Staphylococcus aureus subsp. Aureus NCTC 8325 …SAOUHSC_00069 (3919448)
  • Capacidad de unión: De 9 a 11 mg de IgG humana por mg sólido (Lit.)
  • Coeficiente de extinción: E1%280 = 1,4 (Lit.)
  • Presentación: Sólido congelado blanco
  • Punto isoeléctrico: De 4,85 a 5,10 (Lit.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Proteína A de Staphylococcus aureus (cepa Cowan)
Cantidad 1 mg
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) ELISA, inmunohistoquímica, western blot
Contenido y almacenamiento de -20 °C