Learn More
MP Biomedicals™ Proteína A-HRP
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Dot blot, ELISA, western blot, inmunohistoquímica |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 2 mg |
| Formulario | Líquido |