Learn More
MP Biomedicals™ Proteína A, grado de unión de Fc
Código de producto. 11467342 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
11467342 5 mg 5 miligramos
11457342 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 11467342
Marca: MP Biomedicals™ 0215389105
Grado de unión de Fc, polvo blanco liofilizado. Se utiliza habitualmente para ensayos de inmunoprecipitación.
  • Capacidad de unión: 12-15 mg de lgG humana/mg de sólido
  • Material truncado de carboxilo que contiene 301 residuos de aminoácidos
  • Polvo blanco liofilizado
  • Fuente: Staphylococcus aureus, cepa Cowan 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de unión De 12 a 15 mg de lgG humana/mg de sólido
Para utilizar con (aplicación) Para la detección de inmunoglobulinas, purificación
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Cantidad 5 mg
Formulario Polvo liofilizado