Learn More
MP Biomedicals™ Proteasa, de S. aureus cepa V8
Código de producto. 11424211 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
11424211 5 mg 5 miligramos
11414211 1 mg 1 miligramo
11434211 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 11424211
Marca: MP Biomedicals™ 0215197205
Utilizado para la escisión selectiva de proteínas para la secuencia de aminoácidos determinación o mapeo de péptidos
  • Definición de la unidad: Una unidad hidroliza la caseína para cambiar A280 0,001 por minuto, pH 7,8, a 37 °C.
  • Coeficiente de extinción: (E1 %) E1 %280 = 4,26
  • Solubilidad: Soluble en tampones acuosos (como 10 mM tris, pH 7,8 a 1 mg/ml).
  • Número CAS: 66676-43-5
  • Peso molecular: 27 700 (equilibrio de sedimentación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Utilizado para la escisión selectiva de proteínas para determinación de la secuencia de aminoácidos o mapeo de péptidos
Intervalo de pH 4 y 7,8
Tipo de muestra Staphylococcus aureus cepa V8
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Polvo
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Proteasa
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Protease
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Protease