Learn More
MP Biomedicals™ Factores de fijación del hidrobromuro de poli-L-lisina: 30 000-70 000 MW
Código de producto. p-4906918 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. 11440812
Marca: MP Biomedicals™ 0219454305
Facilita la adherencia, apego y propagación en el cultivo de células adherentes
Disponibles no estériles o irradiados con gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Poli-L-lisina
Esterilidad Estéril
Cantidad 5 mg
Fuente Sintético