Learn More
MP Biomedicals™ Recipiente para cultivos de tejidos vegetales PlantCon™
Código de producto. p-2625663 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
10/caja
200/Cajas de cartón
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415005 1 Unidad paquete de 10
17345609 10/caja paquete de 10
11435005 200/Cajas de cartón paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415005 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092672002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Base esterilizada para recipiente de cultivo de tejidos vegetales PlantCon™. Utilice™ recipientes PlantCon con medios líquidos o de agar solidificado. Se pueden utilizar en muchos procedimientos de cultivo celular de plantas que actualmente utilizan recipientes de vidrio.
Placas de cloruro de polivinilo transparente (PVC) diseñadas específicamente para aplicaciones de cultivo de plantas. Ideal para su uso en horticultura comercial o entornos de investigación. Permiten una transmisión de luz excepcional y un crecimiento óptimo. Reduzca el tiempo que emplea en preparar un entorno de crecimiento in vitro para cultivos vegetales al eliminar la necesidad de limpieza y esterilización.
Información de órdenes
Base L x An x Al:9,5 x 9,5 x 3,5 cm.Las tapas y las bases se venden por separado.Estériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Las tapas se venden por separado (véase 092672102)
Forma del fondo Cuadrado
Color Transparente
Desechables Desechable
Material PVC
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tipo Cubeta de cultivo celular
Cantidad 1 Unidad
Dimensiones (L x An) 9,5 x 9,5 cm (3,75 x 3,75 in)
Longitud (métrico) 9,5 mm
Anchura (métrico) 9,5 mm
Altura (métrico) 7 mm