Learn More
MP Biomedicals™ Recipiente para cultivos de tejidos vegetales PlantCon™
Código de producto. 17345609 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
10/caja
200/Cajas de cartón
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17345609 10/caja paquete de 10
11415005 1 Unidad paquete de 10
11435005 200/Cajas de cartón paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17345609 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092672202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Base esterilizada para recipiente de cultivo de tejidos vegetales PlantCon™. Utilice™ recipientes PlantCon con medios líquidos o de agar solidificado. Se pueden utilizar en muchos procedimientos de cultivo celular de plantas que actualmente utilizan recipientes de vidrio.
  • Placas de cloruro de polivinilo transparente (PVC) diseñadas específicamente para aplicaciones de cultivo de plantas.
  • Ideal para su uso en horticultura comercial o entornos de investigación.
  • Permiten una transmisión de luz excepcional y un crecimiento óptimo.
  • Reduzca el tiempo que emplea en preparar un entorno de crecimiento in vitro para cultivos vegetales al eliminar la necesidad de limpieza y esterilización.
  • Las cubiertas se venden por separado (véase 092672102)
Información de órdenes
Base L x An x Al:9,5 x 9,5 x 3,5 cm.Las tapas y las bases se venden por separado.Estériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 300 mL
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Cuadrada
Desechables Sí
Material PVC
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de cultivo celular
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células vegetales
Cantidad 10/caja
Dimensiones (L x An) 9,5 x 9,5 cm (3,75 x 3,75 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,5 x 9,5 x 3,5 cm (recipiente), 9,5 x 9,5 x 7 cm (cubierta)
Longitud (métrico) 9,5 cm
Anchura (métrico) 9,5 cm