Learn More
MP Biomedicals™ Recipiente para cultivos de tejidos vegetales PlantCon™
Código de producto. 11435005 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
10/caja
200/Cajas de cartón
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 200
11435005 200/Cajas de cartón paquete de 200
11415005 1 Unidad paquete de 10
17345609 10/caja paquete de 10
3 options
Código de producto. 11435005
Marca: MP Biomedicals™ 092672206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Base esterilizada para recipiente de cultivo de tejidos vegetales PlantCon™. Utilice™ recipientes PlantCon con medios líquidos o de agar solidificado. Se pueden utilizar en muchos procedimientos de cultivo celular de plantas que actualmente utilizan recipientes de vidrio.
Placas de cloruro de polivinilo transparente (PVC) diseñadas específicamente para aplicaciones de cultivo de plantas. Ideal para su uso en horticultura comercial o entornos de investigación. Permiten una transmisión de luz excepcional y un crecimiento óptimo. Reduzca el tiempo que emplea en preparar un entorno de crecimiento in vitro para cultivos vegetales al eliminar la necesidad de limpieza y esterilización.
Información de órdenes
Base L x An x Al:9,5 x 9,5 x 3,5 cm.Las tapas y las bases se venden por separado.Estériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Las tapas se venden por separado (véase 092672102)
Forma del fondo Cuadrado
Color Transparente
Desechables Desechable
Material PVC
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tipo Cubeta de cultivo celular
Cantidad 200/Cajas de cartón
Dimensiones (L x An) 9,5 x 9,5 cm (3,75 x 3,75 in)
Longitud (métrico) 9,5 mm
Anchura (métrico) 9,5 mm
Altura (métrico) 7 mm