Learn More
MP Biomedicals™ Recipiente para cultivos de tejidos vegetales PlantCon™
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
Placas de cloruro de polivinilo transparente (PVC) diseñadas específicamente para aplicaciones de cultivo de plantas. Ideal para su uso en horticultura comercial o entornos de investigación. Permiten una transmisión de luz excepcional y un crecimiento óptimo. Reduzca el tiempo que emplea en preparar un entorno de crecimiento in vitro para cultivos vegetales al eliminar la necesidad de limpieza y esterilización.
Información de órdenes
Base L x An x Al:9,5 x 9,5 x 3,5 cm.Las tapas y las bases se venden por separado.Estériles.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Las tapas se venden por separado (véase 092672102) |
| Forma del fondo | Cuadrado |
| Color | Transparente |
| Desechables | Desechable |
| Material | PVC |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Cubeta de cultivo celular |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Dimensiones (L x An) | 9,5 x 9,5 cm (3,75 x 3,75 in) |
| Mostrar más |