Learn More
MP Biomedicals™ Fosfodiesterasa I de Crotalus adamanteus
Código de producto. 11318559 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 U
Tamaño de la unidad:
100 unidades
11318559 100 U 100 unidades
1 options
Código de producto. 11318559 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210097880
Se utiliza para romper los enlaces fosfodiéster. Es una glucoproteína ligada a la membrana que se utiliza para catalizar la hidrólisis de diversos polifosfatos de nucleótidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥ 20 μ/mg
pH De 9,8 a 10,45
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para romper los enlaces fosfodiéster y catalizar la hidrólisis de diversos polifosfatos de nucleótidos.
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Veneno de Crotalus adamanteus
Cantidad 100 U
Tipo de producto Fosfodiesterasa I
Peso molecular 115000
Inhibidores Glutatión, cisteína y ácido ascórbico
Formulario Polvo liofilizado
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphodiesterase I
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .