Learn More
MP Biomedicals™ Pepsina
Código de producto. 11465322 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11465322 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11465322
Marca: MP Biomedicals™ 0219536710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
De la mucosa del estómago porcino
Purificado por cromatografía. Actividad: 2000-2400 U/mg de proteína. Definición de la unidad: Una unidad producirá un Δ A280 de 0,001 por minuto con pH 2,0 y a 37 °C, medido como productos solubles en TCA usando hemoglobina como sustrato. Polvo liofilizado, esencialmente sin sal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para digerir proteínas y se utiliza comúnmente en la preparación de fragmentos de Fab a partir de anticuerpos
Intervalo de pH 1 a 3,5
Tipo de muestra Mucosa estomacal porcina
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Formulario Liofilizado
Cantidad 10 g
Tipo de producto Pepsina
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pepsin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: pepsin