missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sal de potasio con penicilina G, MP Biomedicals™

Código de producto. p-2625689 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mU
100 μm
25 mU
Tamaño de la unidad:
1 microunidad
100 microunidades
25 microunidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17690927 100 μm 100 microunidades
17670927 1 mU 1 microunidad
17680927 25 mU 25 microunidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17690927 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219453680

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sal de potasio con penicilina G, reactivo de cultivo celular, polvo blanco

  • Se utiliza como aditivo del cultivo celular como antibióticos.
  • La sal de potasio con penicilina G es una sal de penicilina G.
  • La penicilina G es un antibiótico hidrófobo β-lactámico producido por Penicillium spp.
  • La penicilina G también se conoce como bencilpenicilina y contiene una cadena lateral de 6' fenilacetilo.
  • Se ha confirmado que en soluciones acuosas ácidas la penicilina se descompone en ácido penílico y ácido penilólico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD00036193
Sinónimo Benzylpenicillin Potassium Salt

Especificaciones

Forma física Powder
pH 5 to 7.5 (3% aq. soln.)
Punto de fusión 214°C to 217°C (Literature)
CAS 113-98-4
Potencia 1500 to 1700 μ/mg
Esterilidad Non-sterile
Color Blanco
Cantidad 100 μm
Notas del porcentaje del ensayo 0.998
Fórmula molecular C16H17N2O4SK
Aplicación validada Cell Culture
Beilstein 3832841EC
Información de solubilidad Soluble in water(100mg/mL).
Peso molecular (g/mol) 372.48
Grado Cultivo celular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin G Potassium Salt, Cell Culture Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Penicillin G potassium salt
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.