Learn More
MP Biomedicals™ Pectoliasa Y-23
Código de producto. 11493556 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493556 1 g 1 g
11403566 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493556 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08320951
De Aspergillus japonicus
Contiene dos tipos de pectinasa, endopoligalacturonasa y endopectina liasa con alta actividad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración > 1000 U/g
Color Marrón
Componentes Endopoligalacturonasa, endopectina liasa, factor estimulante de la maceración
pH 5,5
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de protoplastos biológicamente activos de un amplio espectro de plantas y tejidos superiores en combinación con una preparación de celulasa en una breve incubación
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Fuente Aspergillus japonicus
Cantidad 1 g
Tipo de producto Pectoliasa
Formulario Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pectolyase Y-23
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .