Learn More
MP Biomedicals™ Papaína de látex de papaya
Código de producto. p-4605375 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
11374139 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 11374139 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210092190
Sulfhidrilproteasa de látex de Carica papaya
La papaína fragmenta los enlaces peptídicos de aminoácidos básicos, leucina o glicina. También hidroliza ésteres y amidas.
  • Número CAS: 9001-73-4
  • Número de orden de compra (EC): 232-627-2
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00131791
  • Formato: Solución blanca lechosa
  • Actividad específica: ≤10 unidades/mg de proteína
  • Coeficiente de extinción: 25,0
  • Punto isoeléctrico (PI): pH de 9,6
  • pH óptimo: Desde 6,0 hasta 7,0
Se utiliza para producir fragmentos Fab de anticuerpos, disociación celular y aislamiento morfológico de neuronas corticales intactas de ratas postnatales. La digestión de papaína limitada se utiliza para estudios estructurales de enzimas y otras proteínas. Además, la papaína se utiliza en la serología de los glóbulos rojos con el fin de modificar la superficie de los glóbulos rojos para mejorar o destruir la reactividad de muchos antígenos de glóbulos rojos. Útil para estudios de serología plaquetaria; también se ha utilizado en la síntesis enzimática de aminoácidos, péptidos y otras moléculas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Color Blanco lechoso
pH Desde 6 hasta 7
Para utilizar con (aplicación) Produce fragmentos Fab de anticuerpos, disociación celular y aislamiento morfológico de neuronas corticales intactas de ratas postnatales.
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Látex de papaya
Cantidad 500 mg
Tipo de producto Papaína
Peso molecular 23000
Inhibidores Grupos de sulfhidrilo que incluyen metales pesados, reactivos de carbonilo, aldehídos, benzoilamidoacetonitrilo, AEBSF, antipaína, cistatina, E-64, leupeptina, PMSF, TLCK y TPCK
Formulario Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Papain
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: papain