Learn More
MP Biomedicals™ Neuraminidasa
Código de producto. 11486145 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 U
5 U
Tamaño de la unidad:
1 unidad
5 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486145 1 U 1 unidad
11496145 5 U 5 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486145 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0215384601
  • Actividad: 60 unidades/mg de proteína para NAN-lactosa; >25 unidades/mg de proteína para mucina submaxilar bovina; >20 unidades/mg de proteína para ácido colomínico. La proteína se determina a través del método de Lowry et al. con albúmina bovina como estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥ 60 U/mg
Color Blanco
pH 5
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para dividir ácido N-acetilneuramínico de una variedad de glucoproteínas.
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Arthrobacter ureafaciens
Cantidad 1 U
Tipo de producto Neuraminidasa
Formulario Polvo liofilizado