Learn More
MP Biomedicals™ Tampón MT
Código de producto. 12877860 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
8 mL
Tamaño de la unidad:
8 ml
Código de producto. 12877860
Marca: MP Biomedicals™ 116511202
Solución de lisis, cuidadosamente desarrollada para proteger y solubilizar ácidos nucleicos y proteínas en la lisis celular
El tampón MT es un componente de solución de lisis incluido en los kits directos e indirectos de suelo FastRNAPro, el kit de centrifugación FastDNA para heces y el kit de centrifugación FastDNA de 50 ml para suelo. Se utiliza como agente de estabilización durante la lisis de la muestra. La homogeneización se realiza en presencia del tampón MT, este reactivo se desarrolla cuidadosamente para proteger y solubilizar ácidos nucleicos y proteínas en la lisis celular. De este modo, permite la extracción de ADN genómico con una mínima contaminación de ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de muestra Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge
Para utilizar con (equipo) FastPrep-24; FastPrep 120; FastPrep-96; SuperFastPrep-1
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras, lisis de muestras, aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico; función génica, regulación génica
Tipo de producto Tampón MT
Cantidad 8 mL
Volumen de muestra Up to 500 mg Per Prep
Fuente de muestra Microorganisms
compliance-icons
Nombre del producto
  • MT Buffer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.