Learn More
MP Biomedicals™ Dieta de ratón, purificada, gránulos
Código de producto. 11465732 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
11465732 10 kg 10 Kg
1 options
Código de producto. 11465732 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290460610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dieta de ingredientes naturales específicamente formulada para proporcionar el equilibrio adecuado de todos los nutrientes conocidos considerados esenciales para el crecimiento, mantenimiento y reproducción de ratones para experimentos de laboratorio
Composición (cantidad de ingrediente):
  • Caseína sin vitaminas, 30 %
  • Sacarosa, 52,8%
  • Alfacel, volumen no nutritivo, 2 %
  • Aceite de maíz, 10 %
  • Aceite de hígado de bacalao, USP, 0,2 %
  • Mezcla de sal Sure n.º, 5 %
  • Sulfato de potasio de aluminio, 0,021 % (de la mezcla de sal total)
  • Carbonato de calcio, 30,985 % (de la mezcla de sal total)
  • Fosfato de calcio dibásico, 9,812% (de la mezcla de sal total)
  • Cloruro de cobalto (6H2O), 0,026 % (de la mezcla de sal total)
  • Sulfato de cobre (5H2O), 0,021 % (de la mezcla de sal total)
  • Citrato férrico (del 16 al 17 % de Fe), 2,84 % (de la mezcla de sal total)
  • Sulfato de magnesio, 5,113 % (de la mezcla de sal total)
  • Sulfato de manganeso (H2O), 0,413 % (de la mezcla de sal total)
  • Yoduro de potasio, 0,083 % (de la mezcla de sal total)
  • Fosfato de potasio dibásico, 33,309 % (de la mezcla de sal total)
  • Cloruro sódico, 17,3 % (de la mezcla de sal total)
  • Fluoruro de sodio, 0,026 % (de la mezcla de sal total)
  • Tetraborato de sodio, 0,026 % (de la mezcla de sal total)
  • Cloruro de zinc, 0,026 % (de la mezcla de sal total)
  • Hidrocloruro de tiamina, dieta de 5 mg/kg
  • Riboflavina, dieta de 10 mg/kg
  • Ácido nicotínico, dieta de 10 mg/kg
  • Hidrocloruro de piridoxina, dieta de 5 mg/kg
  • Biotina, dieta de 0,2 mg/kg
  • Ácido pantoténico, dieta de 60 mg/kg
  • Ácido fólico, dieta de 0,5 mg/kg
  • Cloruro de colina, dieta de 1,5 mg/kg
  • Alfa-tocoferol, dieta de 60 mg/kg
  • Menadiona, dieta de 10 mg/kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Caseína sin vitaminas 30 %, sacarosa 52,8 %, Alfacel, volumen no nutritivo 2 %, aceite de maíz 10 %, aceite de hígado de bacalao, USP, 0,2 %, mezcla de sal Sure n.º 2 5 %
Formato Sedimento
Para utilizar con (aplicación) La dieta de ratón es una dieta de ingredientes naturales específicamente formulada para proporcionar el equilibrio adecuado de todos los nutrientes conocidos considerados esenciales para el crecimiento, mantenimiento y reproducción de ratones para experimentos de laboratorio.
Cantidad 10 kg
Especie Ratón
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C