Learn More
MP Biomedicals™ Sales medias mínimas M9 (formulación Maniatis), en polvo
Código de producto. p-4474841 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
227 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
227 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377689 227 g 227 g
11397689 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377689 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113037012
Used for preparing a defined synthetic medium for the growth of E. coli host
  • Base que se suele utilizar para preparar un medio sintético definido para el crecimiento de la mayoría de las células huésped de «E. coli»
  • El polvo se reconstituye en agua purificada estéril (o agua con un añadido de agar purificado fundido)
  • Cuando la solución se enfría, se agregan nutrientes adicionales, como glucosa u otra fuente de carbono, ácidos casamino, vitaminas o antibióticos
  • Agregue nutrientes adicionales antes de verter las placas o antes de inocular los medios con bacterias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado para biología molecular
Concentración 56,4 g/l de una solución 5X
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Descripción Se disuelve una muestra de 56,4 g de sales mínimas M9 en una solución acuosa a 1 litro, el pH se ajusta a 7,4 (si es necesario) y la solución se esteriliza en autoclave para hacer un concentrado 5X estéril.
Formulario Polvo
Tipo de medios Medio mínimo M9
Tipo de producto Medios
Esterilidad Estéril
Formulación 33,9 g de Na2HPO4; 15 g de KH2PO4; 2,5 g de NaCl; 5 g de NH4Cl
Para utilizar con (aplicación) Preparación de un medio sintético definido para el crecimiento del huésped E. coli
pH 6,8
Cantidad 227 g
Condiciones de envío Ambiente
Solubilidad Solución acuosa soluble
Tipo de muestra Bacteriano
Designaciones de cepas E. coli
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • M9 Minimal Medium Salts
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .