Learn More
MP Biomedicals™ Lisozima de clara de huevo de pollo
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Description
Actividad: >9000 unidades/mg de proteína. Definición de la unidad: Una unidad provocará una disminución en A450 de 0,001 por minuto con un pH de 6,24 y a 25° C usando Micrococcus lysodeikticus como sustrato.
- Liofilizado
- Sinónimos: muramidasa, mucopéptido N-acetilmuramoilhidrolasa
- CAS: 9001-63-2
Spécification
Spécification
| Concentración | 2X |
| Color | Blanco |
| pH | 11 |
| Para utilizar con (aplicación) | Lisado de E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo |
| Contenido y almacenamiento | de 0 °C |
| Fuente | Clara de huevo de pollo |
| Cantidad | 1 g |
| Tipo de producto | Lisozima |
| Peso molecular | 14388 |
| Inhibidores | Los reactivos de superficie activa, como el dodecilsulfato, los alcoholes y los ácidos grasos, el imidazol y los derivados del indol, son inhibidores mediante la formación de complejos de cambio-transferencia. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lysozyme
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Lysozyme
Para uso exclusivo en investigación
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu