Descripción
- Sinónimos: muramidasa, mucopéptido N-acetilmuramoilhidrolasa
- Número CAS: 9001-63-2
- Número de orden de compra (EC): 232-620-4
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00131557
- Formato: 3X cristalizado, sin sal, sin albúmina, liofilizado
- Actividad específica: ≤ 20 000 U/mg de sólido
- Coeficiente de extinción (E1 %): 26,4 (280 nm)
- Punto isoeléctrico (PI): pH de 11,0
- pH: 3,6
Se utiliza para lisar E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo. También actúa como agente germinativo de esporas bacterianas. En los seres humanos, la lisozima puede mediar en la función antitumoral de los macrófagos. La lisozima del cartílago actúa en la calcificación del cartílago.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 3X |
| Color | Blanco |
| pH | 11 |
| Para utilizar con (aplicación) | Lisado de E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo |
| Contenido y almacenamiento | de 0 °C |
| Fuente | Clara de huevo de pollo |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo de producto | Lisozima |
| Peso molecular | 14388 |
| Inhibidores | Los reactivos de superficie activa, como el dodecilsulfato, los alcoholes y los ácidos grasos, el imidazol y los derivados del indol, son inhibidores mediante la formación de complejos de cambio-transferencia. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lysozyme
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Lysozyme