Learn More
MP Biomedicals™ Lisozima de clara de huevo de pollo, 20 000 U/mg
Código de producto. 11314029 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314029 25 g 25 g
11394019 5 g 5 g
11304029 10 g 10 g
11324029 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11314029 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210083125
Hidroliza enlaces b-1,4-glucosídicos entre el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina que se producen en la estructura de la pared celular del mucopéptido de determinados microorganismos, como Micrococcus lysodeikticus.
  • Sinónimos: muramidasa, mucopéptido N-acetilmuramoilhidrolasa
  • Número CAS: 9001-63-2
  • Número de orden de compra (EC): 232-620-4
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00131557
  • Formato: 3X cristalizado, sin sal, sin albúmina, liofilizado
  • Actividad específica: ≤ 20 000 U/mg de sólido
  • Coeficiente de extinción (E1 %): 26,4 (280 nm)
  • Punto isoeléctrico (PI): pH de 11,0
  • pH: 3,6
Se utiliza para lisar E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo. También actúa como agente germinativo de esporas bacterianas. En los seres humanos, la lisozima puede mediar en la función antitumoral de los macrófagos. La lisozima del cartílago actúa en la calcificación del cartílago.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 3X
Color Blanco
pH 11
Para utilizar con (aplicación) Lisado de E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Fuente Clara de huevo de pollo
Cantidad 25 g
Tipo de producto Lisozima
Peso molecular 14388
Inhibidores Los reactivos de superficie activa, como el dodecilsulfato, los alcoholes y los ácidos grasos, el imidazol y los derivados del indol, son inhibidores mediante la formación de complejos de cambio-transferencia.
Formulario Cristalizada, liofilizada
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • lysozyme
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: lysozyme