Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis Z
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
Los tubos de la matriz de lisado Z se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Son ideales para la lisis del tejido animal y vegetal y de insectos enteros. La matriz de lisado Z es una alternativa a la matriz de lisado A muy agresiva para aplicaciones como el aislamiento de ARN y proteínas de tejidos muy resistentes.
- Tamaño de tubo: 2 mL
- Tipos de muestras: Tejido animal, tejido vegetal, tallos duros, raíces, semillas, insectos enteros
- Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Óxido de circonio estabilizado con Yttria |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisis Z |
| Cantidad | 100 x 2 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
| Volumen de muestra | Menos de 200 mg por preparación |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.