Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis Z
Código de producto. 15202850 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 2 mL
100 x 2 mL
500 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
15202850 50 x 2 mL paquete de 50
15212850 100 x 2 mL paquete de 100
15222850 500 x 2 mL paquete de 500
3 options
Código de producto. 15202850
Marca: MP Biomedicals™ 116961050
La matriz de lisado Z contiene gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2,0 mm de diámetro, y se utiliza para moler tejidos suaves e insectos de plantas y animales.
Los tubos de la matriz de lisado Z se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Son ideales para la lisis del tejido animal y vegetal y de insectos enteros. La matriz de lisado Z es una alternativa a la matriz de lisado A muy agresiva para aplicaciones como el aislamiento de ARN y proteínas de tejidos muy resistentes.
  • Tamaño de tubo: 2 mL
  • Tipos de muestras: Tejido animal, tejido vegetal, tallos duros, raíces, semillas, insectos enteros
  • Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Óxido de circonio estabilizado con Yttria
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Insectos
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis Z
Cantidad 50 x 2 mL
ARNasa Sin ARNasa
Volumen de muestra Menos de 200 mg por preparación
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lysing Matrix Z, 96-Well Rack (1.2 mL)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Yttria-Stabilized Zirconium Oxide beads
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.