Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix J
Código de producto. 11462430 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 2 mL
50 tubos de 2 mL
500 tubos de 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 11462430
Marca: MP Biomedicals™ 116919050
Lysing Matrix J used for nucleic acid isolation and purification.
  • Tamaño medio: gránulos de óxido de circonio amarillo, Vickers 900 a 1000, óxido de aluminio, Knoop 2000 y Mohs9
  • Material de construcción: Matriz J, contiene gránulos de circonia amarilla de 2 mm y gránulos de óxido de aluminio de 1,6 mm
  • Tipo de muestra: Plantas, tejido animal, bacterias (gramo +/-), moho, hongos, emulsiones coralinas y muestras fijas
  • Compatibilidad con instrumentos: FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96
  • Gravedad específica: Gránulos de óxido de circonio amarillo, 5,5; óxido de aluminio 3,95
  • Compatibilidad de tubos: 2 ml
  • Tipo de matriz: J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Yellow Zirconium Oxide, Aluminum Oxide
Capacidad 2 mL
Tipo de muestra Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Matriz Matriz de lisado J
Cantidad 50 tubos de 2 mL
ARNasa Sin ARNasa
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.