Descripción
Matriz de lisado E: los tubos de 2 ml se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar. Son eficaces para lisar muestras ambientales y de suelo, así como muestras mixtas, como tejido infectado por microbios. También se pueden utilizar en la extracción de ARN de tumores y otros tejidos difíciles.
- Tamaño del tubo: 2 mL
- Tipos de muestras: Tierra, sedimentos, aguas residuales, heces, lodos, compost, rizosfera, tumores
- Composición de la matriz: Matriz de lisado E, contiene esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y un gránulo de vidrio de 4 mm
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, un gránulo de vidrio de 4 mm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | Suelo, Medioambiente, Deposiciones |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisado E |
| Cantidad | 500 tubos de 2 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
| Volumen de muestra | Hasta 500 mg por preparación |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.