Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado D, a granel
Código de producto. 11442420 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 11442420
Marca: MP Biomedicals™ 116540434
La matriz de lisado D a granel contiene esferas de cerámica de 1,4 mm, y se encuentra en el kit de centrifugación FastDNA™ para el aislamiento de ADN genómico de tejido vegetal y animal y el kit verde FastRNA™ Pro Green para el aislamiento del ARN total de tejidos vegetales y animales.
  • Descripción de producto: La matriz de lisado D a granel contiene esferas de cerámica de 1,4 mm, y se encuentra en el kit de centrifugación FastDNA™ Green para el aislamiento de ADN genómico de tejido vegetal y animal y el kit FastRNA™ Pro Green para el aislamiento del ARN total de tejidos vegetales y animales.
  • Aplicaciones: La matriz de lisado D se utiliza principalmente para la lisis de tejidos más blandos tales como el cerebro, el hígado, el riñón, el pulmón y el bazo. También se utiliza para lisar tejidos vegetales tales como hojas, raíces y frutas, así como células cultivadas e insectos enteros. La matriz de trituración es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos.
  • Tipo de muestra: Tejidos animales, vegetales, células cultivadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Células cultivadas, Insectos, Gusanos
Para utilizar con (equipo) FastPrep-24; FastPrep 120; FastPrep-96
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Matriz Matriz de lisis D
Cantidad 500 g
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.