Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis A, tubos de 2 ml
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 2 mL
50 tubos de 2 mL
500 tubos de 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
- Tamaño del tubo: 2mL
- Tipo de muestra: Tejidos animales, vegetales, bacterias, levaduras, hongos, algas, insectos, nematodos
- Molécula que se va a enriquecer: ADN
- La matriz de trituración es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Matriz Garnett, esfera de cerámica de 6,35 mm (1/4 pulg) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisis A |
| Cantidad | 500 tubos de 2 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.