Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix A, 50 mL Tubes
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 tubos de 50 mL
2 tubos de 50 mL
50 tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 50
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado A contienen matriz de granate y esferas de cerámica de 0,64 cm (1/4 pulg) para molienda y lisado una amplia gama de tipos de muestras. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos. Para su uso en instrumentos FastPrep o cualquier batidor de gránulos.
- Tamaño del tubo: 50 mL
- Tipos de muestras: Tejidos animales, vegetales, insectos, nematodos, bacterias, levadura, hongos, algas
- Material de gránulo: Copos de granate y cincuenta esferas de cerámica de 6,35 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Esferas de cerámica y copos de granate |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisis A |
| Cantidad | 10 tubos de 50 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
| Volumen de muestra | Hasta 7 g por preparación |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.