Learn More
MP Biomedicals™ Medio de separación de linfocitos LymphoSep™ Código de producto.: 11444815
compliance-icons compliance-icons
MP Biomedicals™ Medio de separación de linfocitos LymphoSep™
Código de producto. 11444815 Tienda MP Biomedicals Productos
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11444815
Marca: MP Biomedicals™ 091692249
El medio de separación de linfocitos LymphoSep™ es una solución estéril, isoosmótica y de baja viscosidad para la centrifugación por densidad que proporciona una separación clara de los linfocitos de la sangre humana heparinizada o desfibrinada.
  • Los linfocitos se aíslan colocando capas de sangre heparinizada diluida sobre una solución de metrizoato sódico que contiene un polisacárido
  • El polisacárido agrega los eritrocitos para que puedan sedimentarse por centrifugación baja
  • Los linfocitos menos densos permanecen como una banda claramente definida en la interfaz de plasma de Lymphosep
  • Proporciona:
    • Aislamiento «in vitro» de linfocitos de sangre completa diluida
    • Rendimiento máximo de células mononucleares
    • Fácil centrifugación en un solo paso
    • > 96 % de viabilidad celular de los linfocitos
    • Endotoxinas bajas
    • Esterilización en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de producto Medio de separación de linfocitos LymphoSep
Esterilidad Estéril
pH Desde 6 hasta 9
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lymphosep - Lymphocyte Separation Medium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium diatrizoate
Título del producto
MP Biomedicals™ Medio de separación de linfocitos LymphoSep™ >