Descripción
- LSM es una solución estéril filtrada de un polímero de sacarosa y sales diatrizoadas
- Formulado para el aislamiento de células mononucleares de sangre humana entera desfibrinada o heparinizada
- La centrifugación en un solo paso permite la separación de linfocitos mononucleares de eritrocitos, linfocitos polinucleares y la mayoría de las plaquetas
- Rendimiento máximo de células mononucleares
- > 96 % de viabilidad celular de los linfocitos
- Fácil centrifugación en un solo paso
- Endotoxinas bajas
- Esterilización en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de cultivo celular |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 5 × 100 ml |
| pH | 7,23 |
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |