Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Lennox, Capsules
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
454 g
1000 g
5000 g
Formato:
Cápsula
Tamaño de la unidad:
1 Kg
454 g
5 Kg
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con certificado de biología molecular™ FDA |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Formato | Cápsula |
| Tipo de producto | Medio LB, Lennox |
| Formulación | Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCI 5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento de bacterias |
| Cantidad | 454 g |