Learn More
MP Biomedicals™ Lactasa de Aspergillus oryzae
Código de producto. p-4605366 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11343959 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11343959 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210078025
Divide la lactosa en sus componentes monosacáridos: glucosa y galactosa.
  • Hidroliza la lactosa (4-o-β-D-galactopiranosil-D-glucosa) y produce β-D-galactosa y α-D-glucosa.
  • Cataliza la transglicosilación de la glucosa en alolactosa, el inductor de β-galactosidasa.
  • Número de orden de compra (EC): 232-864-1
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00130623
  • Formato: Polvo blanco crudo
  • Actividad específica: >5000 U/g
  • Estabilidad: Estable en el intervalo de pH de 4,0 a 8,0
  • Estable con calor
  • Soluble en agua, insoluble en etanol, acetona y alcohol isopropílico
  • El pH óptimo es de 4,5 y 4,8 cuando se utilizan O-nitrofenil-beta-D-galactopiranósido y lactosa como sustrato.
Se utiliza para detectar colonias blancas y azules en MCS de varios vectores plasmídicos en Escherichia coli u otras bacterias y para descomponer la lactosa en la leche para hacerla adecuada para personas con intolerancia a la lactosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración > 5000 U/g
Color Blanco apagado
pH Desde 4 hasta 8
Para utilizar con (aplicación) Detecta colonias blancas y azules en MCS de varios vectores plasmídicos en E. coli u otras bacterias y descompone la lactosa en la leche.
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Aspergillus oryzae
Cantidad 25 g
Tipo de producto Lactasa
Formulario Polvo