Learn More
MP Biomedicals™ Sulfato de kanamicina
Código de producto. 11430782 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11430782 25 g 25 g
17690897 1 g 1 g
11420782 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11430782
Marca: MP Biomedicals™ 0219453125
Sirven para diversos fines en el cultivo celular, incluida la selección, eliminación de micoplasma y contaminación microbiana y profilaxis
Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.
Antibiótico eficaz contra la mayoría de las bacterias grampositivas y gramnegativas y la mayoría de los tipos de levadura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Formulario Polvo cristalino
Tipo de producto Kanamicina
Cantidad 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kanamycin Monosulfate, Cell Culture Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Kanamycin Monosulfate