Learn More
MP Biomedicals™ Proteasa (S. Aureus) V.8
Código de producto. 11493616 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11493616 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11493616
Marca: MP Biomedicals™ 08399001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteasa (S. Aureus) V.8, también llamada endoproteinasa Glu-C, Glu-C proteasa y serina proteinasa estafilocócica. Ampliamente utilizado para la secuenciación de proteínas, esta enzima específicamente fragmenta los enlaces peptídicos en el lado de la terminación de COOH de los ácidos aspárticos o glutámicos.
  • La proteasa V.8 fragmenta específicamente los enlaces peptídicos en el lado de la terminación COOH de los ácidos aspárticos o glutámicos
  • En presencia de amonio, la especificidad se limita a los sitios glutámicos
  • Utilizado en un estudio para investigar endoproteinasas específicas de residuos inmovilizados para secuenciación de proteínas
  • La proteasa V8 también se utilizó en un estudio para evaluar limpieza enzimática de membranas de ultrafiltración inorgánicas utilizadas para la proteína del suero fraccionamiento
  • Proporciona:
    • Actividad robusta, mayor que las 915 unidades/mg de proteína
    • Escisión específica para el ácido glutámico en tampón de amonio
    • Digestión selectiva tanto en residuos de ácido glutámico como aspártico en tampón de fosfato a pH 7,8
    • La actividad de la hendidura permanece en presencia de muchos agentes desnaturalizantes, como SDS, urea y guanidina-HCl
    • Formato liofilizado para mayor estabilidad y almacenamiento más sencillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Utilizado en un estudio para investigar endoproteinasas específicas de residuos inmovilizados para secuenciación de proteínas
Intervalo de pH 4 y 7,8
Tipo de muestra Staphylococcus aureus
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Liofilizado
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Proteasa
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.