Learn More
MP Biomedicals™ Hialuronidasa, testículos ovinos
Código de producto. 11403851 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11403851 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11403851
Marca: MP Biomedicals™ 0215127480
Fuente: Testículos ovinos
La hialuronidasa cataliza la hidrólisis aleatoria de los enlaces 1,4 entre los residuos de 2-acetamido-
2-deoxi-b-D-glucosa y D-glucosa en el hialuronato.
  • Nº de CAS: 37326-33-3
  • Sinónimos: Hialuronato 4-glicanohidrolasa; hialuronato liasa; hialuronoglucosaminidasa; E.C. 3.2.1.35
  • Descripción física: Polvo cristalino blanco crudo
  • Definición de la unidad: la cantidad de enzima que causa la misma reducción de turbidez que la Unidad Internacional (I.U.) en comparación con la norma internacional
  • Peso molecular: Borders and Raftery (1968) informaron sobre un peso molecular de 61 000. Khorlin et al. (1973) informan sobre cuatro subunidades de 14 000 cada una y un peso molecular total de 55 000.
  • Solubilidad: Se disuelve fácilmente a 5 mg/ml en 0,02 M de fosfato sódico/cloruro sódico al 0,45 %/NaOH/BSA al 0,01 % pH de 6,9 para dar una solución transparente incolora.
  • pH óptimo: de 4,5 a 6 (DeSalequi et al., 1967).
  • Coeficiente de extinción: = 8 aproximadamente
  • Inhibidores: El Fe2+ y el Fe3+ son inhibitorios al igual que el Mn2+ y el Cu2+ (Warren et al., 1962).
  • Especificidad: La hialuronidasa testicular hidroliza los enlaces endo-N-acetilhexosamínicos del ácido hialurónico y los ácidos sulfúricos de condroitina A y C (pero no B), principalmente a los residuos de tetrasacáridos (Ludowieg et al. 1961). Los monosacáridos no se liberan (Rappaport et al. 1951).
  • Estabilizadores: Yang y Srivastav (1975) informan que el cloruro sódico actúa como un estabilizador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración > 1500 U/mg
Color Blanco
pH Desde 4,5 hasta 6
Para utilizar con (aplicación) Dispersión y administración de fármacos
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Testículos ovinos
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Hialuronidasa
Peso molecular ≈55
Inhibidores El Fe2+ y el Fe3+ son inhibitorios al igual que el Mn2+ y el Cu2+
Formulario Liofilizado