Learn More
MP Biomedicals™ Hialuronidasa, testículos bovinos
Código de producto. p-3179302 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333929 100 mg 100 miligramos
11353929 1 g 1 g
11343929 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333929 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210074080
Testículos bovinos
Hialuronidasa, [37326-33-3]
  • Hialuronato glucanohidrolasa
  • Actividad: 300 unidades/mg de USP mín.
  • Polvo liofilizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥ 300 U/mg
Color Canela
pH Desde 4,5 hasta 6
Para utilizar con (aplicación) Dispersión y administración de fármacos
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Testículos bovinos
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Hialuronidasa
Peso molecular ≈55
Inhibidores El Fe2+ y el Fe3+ son inhibitorios al igual que el Mn2+ y el Cu2+
Formulario Polvo liofilizado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hyaluronidase
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hyaluronidase