Learn More
MP Biomedicals™ Medio Hat
Código de producto. 11484795 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11484795 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11484795
Marca: MP Biomedicals™ 091680849
Se utiliza para el crecimiento selectivo de células de hibridoma para la producción de anticuerpos monoclonales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Suplemento medio HAT
Esterilidad Estéril
Cantidad 100 mL
Contenido y almacenamiento De 0° a -20 °C