Learn More
MP Biomedicals™ Kit de aislamiento de ADN Gnome™
Código de producto. p-4940230 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
25 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
100 preparaciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11343139 100 preparaciones 100 preparaciones
11333139 25 preparaciones 1 set
2 options
Código de producto. 11343139
Marca: MP Biomedicals™ 112010600
Gnome™ DNA Isolation Kit offers a rapid and efficient method for isolation of high molecular weight genomic DNA from bacteria, plant, yeast, blood cells and other mammalian cells and tissues of all types.
No se requieren extracciones orgánicas y puede aislarse hasta 100 μg de ADN por preparación. El kit GNOME™ utiliza mezcla de RNasa para eliminar el ARN inmediatamente después de la lisis y mezcla de proteasa para degradar rápidamente las proteínas celulares. Esto es seguido por una técnica patentada “de precipitación salina” que evita la necesidad de fenol, cloroformo u otras extracciones orgánicas. El ADN puede ser bobinado, extraído con fórceps o centrifugado y disuelto en TE. El kit de aislamiento de ADN GNOME™ se utiliza para aislar rápida y eficientemente ADN genómico de alto peso molecular de células y tejidos de cualquier tipo, incluyendo células de bacterias, levaduras, plantas y animales. Cada preparación con el kit GNOME™ produce hasta 100 μg de ADN genómico. El ADN aislado por el procedimiento GNOME™ es adecuado para la digestión de enzimas de restricción o amplificación de PCR en tan solo 1 hora después de la lisis celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Kit
Tipo de muestra Blood, Tissues, Yeast, Bacteria, Plant
Incluye Cell Lysis/Denaturing Solution, RNase Mixx, Protease Mixx, Salt Out Mixture, Cell Suspension Solution
N.º de reacciones 100 preparaciones
pH Cell Lysis/Denaturing Solution pH range: 6.2 to 6.9, Salt-out Mixture pH range: 6.0 to 6.8, Cell Suspension Solution pH range: 8.0 to 8.2
Tipo de producto Kit de aislamiento de ADN Gnome™
Volumen de muestra 20 to 50 mg wet weight bacterial cell pellet, Up to 250 mg plant tissue, 2 to 5 x 107 nucleated white blood cells, 50 to 250 mg mammalian tissue, ∼1 to 5 x 108 yeast cell pellet
Producción 100μ g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate
Solo uso de investigación (siglas RUO en inglés). Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas.