Learn More
MP Biomedicals™ Glicerol, solución estéril al 80 %
Código de producto. p-4474862 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11377709
Marca: MP Biomedicals™ 113055034
Edge
Excelente para congelar cepas bacterianas y de levadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de producto Glicerol
Esterilidad Estéril
Cantidad 100 mL