Descripción
Tipo X. Actividad: >100 U/mg Definición de la unidad: una unidad oxida 1,0 μmol de β-D-glucosa a ácido D-glucónico y H2O2 por minuto a 35 °C, pH de 5,1.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | > 100 U/mg |
| Color | Amarillo |
| pH | Desde 4 hasta 7 |
| Para utilizar con (aplicación) | La glucosa oxidasa se puede utilizar en la determinación enzimática de D-glucosa en solución. |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Aspergillus niger |
| Cantidad | 500 kU |
| Tipo de producto | glucosa oxidasa |
| Peso molecular | ≈160000 |
| Inhibidores | Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-cloromercuribenzoato y D-arabinosa al 50 % |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Glucose Oxidase
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Glucose Oxidase