Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit for PCR
Código de producto. 11333129 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
100 preparaciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11333129 100 preparaciones 100 preparaciones
11323129 50 preparaciones -
2 options
Código de producto. 11333129
Marca: MP Biomedicals™ 111103400
Includes
Solución salina Turbo GeneClean™, solución de lavado, cartuchos, tubos de recogida y solución de elución
Geneclean™ Turbo Kit optimized for PCR purification of DNA fragments of sizes 100 bp to 10 kb.
  • Listo para uso directo
  • Elimina cebadores, nucleótidos, enzimas, aceite mineral, sales y otras impurezas
Aplicaciones:
Limpieza de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de muestra Post amplification PCR reaction mixture (oil-free)
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento del ADN a partir de reacciones de PCR, eliminación de cebadores, nucleótidos, enzimas, aceite mineral, sales y otras impurezas de muestras de ADN
Incluye Solución salina Turbo™ Geneclean™, solución de lavado, cartuchos, tubos de recogida y solución de elución
N.º de reacciones 100 preparaciones
Volumen de muestra Up to 100 μL PCR Reaction Solution
Fuente de muestra Gels and Solutions
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • geneclean turbo for PCR kits
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidine thiocyanate
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.