Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit for PCR
Código de producto. 11323129 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
100 preparaciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11323129 50 preparaciones -
11333129 100 preparaciones 100 preparaciones
2 options
Código de producto. 11323129
Marca: MP Biomedicals™ 111103200
Geneclean™ Turbo Kit optimized for PCR purification of DNA fragments of sizes 100 bp to 10 kb.
  • Ready for direct use
  • Removes primers, nucleotides, enzymes, mineral oil, salts, and other impurities
  • Applications: DNA Clean-up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de muestra Post amplification PCR reaction mixture (oil-free)
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento del ADN a partir de reacciones de PCR, eliminación de cebadores, nucleótidos, enzimas, aceite mineral, sales y otras impurezas de muestras de ADN
Incluye GeneClean™ Turbo™ Salt Solution, Wash Solution, Cartridges, Catch Tubes and Elution Solution
N.º de reacciones 50 preparaciones
Volumen de muestra Up to 100 μL PCR Reaction Solution
Fuente de muestra Gels and Solutions
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.