Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit
Código de producto. 11393119 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
300 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
300 preparaciones
50 preparaciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11393119 50 preparaciones 50 preparaciones
15122185 100 preparaciones 1 set
11313129 300 preparaciones 300 preparaciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393119 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 111102200
Used for purification of DNA fragments of sizes 0.1 kb to 300 kb from agarose gels, PCR reactions and other enzymatic solutions. MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit can be used in enzymatic reactions, conventional or automated sequencing, cloning and microarray analysis.
  • Procese con vacío o centrifugación y ahorre tiempo con el diseño patentado de filtro Turbo
  • La tecnología patentada GeneClean™ simplifica el proceso de purificación del ADN en tres sencillos pasos: Unir, lavar y eluir
  • No es necesaria la precipitación de etanol y el ADN purificado está listo inmediatamente para una amplia variedad de aplicaciones posteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Formato Columna de centrifugación Geneclean™ imbedded Turbo™
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
N.º de reacciones 50 preparaciones
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • geneclean turbo kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidine thiocyanate
Para uso exclusivo en investigación (RUO)