Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Spin Kit 200 bp to 300 kb
Código de producto. p-4940225 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
300 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
100 preparaciones
300 preparaciones
50 preparaciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11313119 50 preparaciones 50 preparaciones
11333119 100 preparaciones 100 preparaciones
11363119 300 preparaciones 300 preparaciones
3 options
Código de producto. 11313119
Marca: MP Biomedicals™ 111101200
Used to purify fragments of DNA from 200 bp to 300 kbp from solutions and agarose gels. The GENECLEAN™ SPIN kit uses SPIN filters, which prevent silica particle carry-over into cleaned DNA. Glassmilk™ slurry allows flexibility of reaction size and volume.
  • El kit de CENTRIFUGACIÓN GENECLEAN™ simplifica el proceso de purificación del ADN a tres sencillos pasos: Unir, lavar y eluir
  • La precipitación del etanol nunca es necesaria y el ADN purificado está inmediatamente preparado para una amplia variedad de aplicaciones posteriores
  • Ejemplos de aplicaciones son la desalinización, la eliminación de proteínas de reacciones enzimáticas, la eliminación de cebadores y nucleótidos no incorporados de reacciones enzimáticas, la separación de vector linealizado de vector no cortado y el aislamiento de productos de PCR lejos del ADN genómico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 593-84-0
Formato Kit
Tipo de muestra Enzymatic Reactions, Solutions, Agarose Gels
Para utilizar con (aplicación) Aísle el ADN de soluciones y geles de agarosa tamponados de TAE o TBE
Incluye Filtros de CENTRIFUGACIÓN
N.º de reacciones 50 preparaciones
pH Geneclean SPIN New Wash pH Range: 7.4 to 7.7, GC Spin Elution Solution pH Range: 6.8 to 7.2
Tipo de producto Kit de centrifugación
Volumen de muestra Up to ∼300 mg Gel Slice or up to ∼300 μL DNA Solution
Sinónimo DNA Clean-Up Kit
Fuente de muestra Gels and Solutions
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • GENECLEAN Spin Kit, 50 Prep
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Guanidine Thiocyanate
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.