Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Spin Kit 200 bp to 300 kb
Código de producto. 11333119 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
300 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
100 preparaciones
300 preparaciones
50 preparaciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11333119 100 preparaciones 100 preparaciones
11313119 50 preparaciones 50 preparaciones
11363119 300 preparaciones 300 preparaciones
3 options
Código de producto. 11333119
Marca: MP Biomedicals™ 111101400
Used to purify fragments of DNA from 200 bp to 300 kbp from solutions and agarose gels. The GENECLEAN™ SPIN kit uses SPIN filters, which prevent silica particle carry-over into cleaned DNA. Glassmilk™ slurry allows flexibility of reaction size and volume.
  • El kit de CENTRIFUGACIÓN GENECLEAN™ simplifica el proceso de purificación del ADN a tres sencillos pasos: Unir, lavar y eluir
  • La precipitación del etanol nunca es necesaria y el ADN purificado está inmediatamente preparado para una amplia variedad de aplicaciones posteriores
  • Ejemplos de aplicaciones son la desalinización, la eliminación de proteínas de reacciones enzimáticas, la eliminación de cebadores y nucleótidos no incorporados de reacciones enzimáticas, la separación de vector linealizado de vector no cortado y el aislamiento de productos de PCR lejos del ADN genómico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 593-84-0
Formato Kit
Tipo de muestra Enzymatic Reactions, Solutions, Agarose Gels
Para utilizar con (aplicación) Aísle el ADN de soluciones y geles de agarosa tamponados de TAE o TBE
Incluye Filtros de CENTRIFUGACIÓN
N.º de reacciones 100 preparaciones
pH Geneclean SPIN New Wash pH Range: 7.4 to 7.7, GC Spin Elution Solution pH Range: 6.8 to 7.2
Tipo de producto Kit de centrifugación
Volumen de muestra Up to ∼300 mg Gel Slice or up to ∼300 μL DNA Solution
Sinónimo DNA Clean-Up Kit
Fuente de muestra Gels and Solutions
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.