Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ para kit de ADN antiguo
Código de producto. 11353109 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
Kit de ADN antiguo; 100 preparaciones
Código de producto.
11353109 Kit de ADN antiguo; 100 preparaciones
1 options
Código de producto. 11353109
Marca: MP Biomedicals™ 111002200
Includes
  • Soluciones de deshibernación A, A2 y B
  • ADN antiguo GLASSMILK
  • Salton Wash £1 y £2
  • Lavado de alcohol antiguo
  • Solución de elución sin ADN
  • Filtro de centrifugación con tubo
  • Tubo de enganche
  • Matriz de lisis K
Purifica el ADN fragmentado o dañado de muestras envejecidas o conservadas
  • Formato: Pulpa Geneclean™ más filtro de CENTRIFUGACIÓN
  • Tamaño: 100 preparaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Pulpa Geneclean™ más filtro de centrifugación
Para utilizar con (aplicación) Purifica el ADN fragmentado o dañado de muestras envejecidas o conservadas
Incluye Solución de deshibernación A, B, A2, ADN antiguo Glassmilk, lavado de alcohol de ADN antiguo, solución de elución sin ADN, matriz de homogeneización
N.º de reacciones 100 preparaciones
Tipo de producto Kit de ADN antiguo
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidine thiocyanate, propietary reagent