Learn More
MP Biomedicals™ Ficina
Código de producto. 12891781 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
12891781 5 g 5 g
11446831 100 g 100 g
11436831 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 12891781
Marca: MP Biomedicals™ 0219876105
De la higuera
Actividad: de 300 a 500 unidades/mg de coagulación de la leche. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 7,5
Para utilizar con (aplicación) Fragmentación de IgG de ratón
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Higuera Ficus glabrata
Cantidad 5 g
Tipo de producto Ficina
Peso molecular ≈25
Inhibidores Yodoacetamida, ácido yodoacético, N-etilmaleimida, cloruro de mercurio, DFP (Diisopropil fluorofosfato), TLCK (Na-p-tosil-lisina clorometilo cetona), TPCK (N-tosil-L-fenilalanina clorometil cetona)
Formulario Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ficin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ficin