Descripción
- La dieta sin grasa se ha utilizado para estudiar el metabolismo del colesterol.
- Disponible en formato granulado
Composición (ingredientes, cantidad):
- Caseína sin vitaminas, 20%
- DL-metionina, 0,3 %
- Sacarosa, 60,2%
- Alfacel, volumen no nutritivo, 15%
- Mezcla de minerales AIN (baja en g/kg de mezcla de minerales), 3,5 %
- Fosfato de calcio dibásico, 500 g
- Cloruro sódico, 74 g
- Citrato de potasio monohidrato, 220 g
- Sulfato de potasio, 52 g
- Óxido de magnesio, 24 g
- Carbonato de manganeso (del 43 al 48 % de Mn), 3,5 g
- Citrato férrico (del 16 al 17 % de Fe), 6 g
- Carbonato de cinc (70 % ZnO), 1,6 g
- Carbonato de cobre (del 53 al 55 % de Cu), 0,3 g
- Yodato de potasio, 0,01 g
- Selenita sódica, 0,01 g
- Sulfato de potasio de cromo, 0,55 g
- Sacarosa, en polvo fino, 118 g
- Mezcla de refuerzo de dieta de vitaminas Plus MP
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dieta animal |
| Componentes | Caseína sin vitaminas 20 %, DL-metionina 0,3 %, sacarosa 60,2 %, Alfacel, volumen no nutritivo 15 %, mezcla de refuerzo de dieta de vitaminas Plus MP con mezcla de minerales AIN 3,5 % |
| Formato | Sedimento |
| Cantidad | 20 kg |
| Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |