Learn More
MP Biomedicals™ Matriz roja FastPROTEIN™
Código de producto. 11482400 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482400 100 preparaciones -
11472400 50 preparaciones paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482400 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116550700
Requires
FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor, Microcentrifuge that can freely spin 2.0 mL tubes, Microcentrifuge tubes (2.0 mL and 1.5 mL)
FastPROTEIN™ Red Matrix Kit designed for the rapid extraction of proteins from yeast cells, fungi and algea in a few seconds.
  • Kit or Assay Type: Protein Isolation, Mini-prep
  • Molecule to be Enriched: Proteins
  • Sample Type: Yeast and Yeast Spores
  • Tube Size: 2 mL
  • Matrix Composition: Matrix C, 1.0 mm silica spheres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Yeast breaking buffer
Tipo de producto Kit de matriz roja
Cantidad 100 preparaciones
Incluye Matrix C, 1 mm Silica Spheres, Yeast breaking Buffer, Tubes
Contenido y almacenamiento 15°C to 30°C
Capacidad 2 mL
Para utilizar con (aplicación) Rápido aislamiento y purificación de proteínas de cultivos de levadura
Matrix FastProtein Red Matrix
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.