Learn More
MP Biomedicals™ Screw Caps
Código de producto. 12733667 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000/paq.
Paquete de 1000
Paquete de 500
Color:
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Cantidad Color unitSize
12733667 1000/paq. Azul paquete de 1000
11472340 Paquete de 500 Rojo paquete de 500
11402340 Paquete de 500 Naranja paquete de 500
11402350 Paquete de 500 Verde paquete de 500
11442340 Paquete de 500 Azul paquete de 500
11422340 Paquete de 500 Morado paquete de 500
11412340 Paquete de 1000 Naranja paquete de 1000
7 options
Código de producto. 12733667
Marca: MP Biomedicals™ 115065005
These 2 mL Screw Caps are for tubes to be used on FastPrep™ instruments or any bead beater.
Aplicaciones: Los tapones azules se adaptan a los tubos EMPTY FASTPREP y se utilizan en sistemas Fastprep para almacenar muestras para homogeneizar. Disponible por separado para aquellos que deseen llenar sus propios tubos de matriz de lisis.
Descripción del producto: Los tubos de la matriz de lisado B tienen tapones de color azul que se encuentran en el kit azul Fast RNA Pro que se utilizan para el aislamiento de ARN total de bacterias grampositivas y gramnegativas.
Uso recomendado: Úselo con tubos FastPrep vacíos. Añada la muestra al tubo vacío añada el material de la matriz de lisado y el tampón de lisado adecuados y aplique el tapón. Procesar con el instrumento FastPrep o con otra centrífuga de alta velocidad para lisar, triturar u homogeneizar la muestra.
Almacenar a temperatura ambiente (15 a 30 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 mL
Color Azul
Diámetro (métrico) 12.8 mm
Cantidad 1000/paq.
Altura (imperial) 0.24 in.
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.